3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Chloro-5-methoxyphenyl)methanol, 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)anisole
OR400318-1G OR400318-250MG
APOSOR400318-1GEA 176 EUR
APOSOR400318-1G APOSOR400318-250MG
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉ClO₂
Kookpunt: 130 °C (0,2 mm Hg)
Smeltpunt: 37…38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234652
CAS nummer: 82477-68-7