3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3-Bromo-5-chlorophenyl)methanol
OR400319-25G OR400319-5G
APOSOR400319-25GEA 608 EUR
APOSOR400319-25G APOSOR400319-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061830
CAS nummer: 917562-09-5