3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400320-1G OR400320-250MG OR400320-5G
APOSOR400320-1GEA 409 EUR
APOSOR400320-1G APOSOR400320-250MG APOSOR400320-5G
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22544395
CAS nummer: 214760-34-6