2-Bromo-4-(tert-octyl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40033-25G OR40033-5G OR40033-100G
APOSOR40033-25GEA 30.8 EUR
APOSOR40033-25G APOSOR40033-5G APOSOR40033-100G
2-Bromo-4-(tert-octyl)phenol
2-Bromo-4-(tert-octyl)phenol
Formule: C₁₄H₂₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907053
CAS nummer: 57835-35-5