4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400330-1G OR400330-250MG OR400330-5G
APOSOR400330-1GEA 351 EUR
APOSOR400330-1G APOSOR400330-250MG APOSOR400330-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol
Formule: C₆H₃BrClIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26895843
CAS nummer: 858855-18-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III