4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400331-1G OR400331-25G OR400331-5G
APOSOR400331-1GEA 22 EUR
APOSOR400331-1G APOSOR400331-25G APOSOR400331-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrClNO₃
MW: 252.45 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835006
CAS nummer: 58349-01-2