2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400332-1G OR400332-250MG OR400332-5G
APOSOR400332-1GEA 77.5 EUR
APOSOR400332-1G APOSOR400332-250MG APOSOR400332-5G
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
Formule: C₆H₅BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16742724
CAS nummer: 855836-14-5