Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400352-1G OR400352-250MG
APOSOR400352-1GEA 104 EUR
APOSOR400352-1G APOSOR400352-250MG
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11041293
CAS nummer: 159847-81-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III