2-Amino-5-cyanobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400360-1G OR400360-5G
APOSOR400360-1GEA 117 EUR
APOSOR400360-1G APOSOR400360-5G
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
2-Amino-5-cyanobenzoic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20485816
CAS nummer: 99767-45-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III