5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400378-1G OR400378-250MG OR400378-5G
APOSOR400378-1GEA 234 EUR
APOSOR400378-1G APOSOR400378-250MG APOSOR400378-5G
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
Formule: C₈H₃ClINO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28154805
CAS nummer: 33115-24-1