4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400381-1G OR400381-250MG
APOSOR400381-1GEA 962 EUR
APOSOR400381-1G APOSOR400381-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22558142
CAS nummer: 1360902-51-7