2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400396-1G OR400396-25G OR400396-5G
APOSOR400396-1GEA 26.3 EUR
APOSOR400396-1G APOSOR400396-25G APOSOR400396-5G
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247.046 g/mol
Smeltpunt: 119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18088521
CAS nummer: 10172-35-7