3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400404-1G OR400404-250MG
APOSOR400404-1GEA 512 EUR
APOSOR400404-1G APOSOR400404-250MG
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836677
CAS nummer: 249647-26-5