3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400405-1G OR400405-250MG OR400405-5G
APOSOR400405-1GEA 292 EUR
APOSOR400405-1G APOSOR400405-250MG APOSOR400405-5G
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391670
CAS nummer: 362529-52-0
UN: 3261
ADR: 8,III