Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400412-1G OR400412-250MG
APOSOR400412-1GEA 887 EUR
APOSOR400412-1G APOSOR400412-250MG
Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24673848
CAS nummer: 55204-14-3