4-Amino-3-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400417-1G OR400417-250MG
APOSOR400417-1GEA 366 EUR
APOSOR400417-1G APOSOR400417-250MG
4-Amino-3-iodophenol
4-Amino-3-iodophenol
Formule: C₆H₆INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16999396
CAS nummer: 66416-73-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable