3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400418-1G OR400418-250MG OR400418-5G
APOSOR400418-1GEA 380 EUR
APOSOR400418-1G APOSOR400418-250MG APOSOR400418-5G
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779023
CAS nummer: 873387-82-7