3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR400426-1G
OR400426-250MG
OR400426-5G
APOSOR400426-1GEA
29.2
EUR
APOSOR400426-1G
APOSOR400426-250MG
APOSOR400426-5G
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Formule:
C₈H₆BrIO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18391610 CAS nummer: 945907-32-4 |