4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400429-1G OR400429-250MG OR400429-100MG
APOSOR400429-1GEA 584 EUR
APOSOR400429-1G APOSOR400429-250MG APOSOR400429-100MG
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22558067
CAS nummer: 1360954-62-6