2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400461-250MG OR400461-1G OR400461-5G
APOSOR400461-250MGEA 58.4 EUR
APOSOR400461-250MG APOSOR400461-1G APOSOR400461-5G
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₈BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21868786
CAS nummer: 169045-04-9