6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400466-250MG OR400466-1G
APOSOR400466-250MGEA 58.4 EUR
APOSOR400466-250MG APOSOR400466-1G
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06409110
CAS nummer: 3030-19-1