4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400470-1G OR400470-250MG
APOSOR400470-1GEA 444 EUR
APOSOR400470-1G APOSOR400470-250MG
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₈H₉NO₄
Smeltpunt: 79…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05148477
CAS nummer: 22996-23-2