4-(Benzyloxy)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400483-1G OR400483-250MG
APOSOR400483-1GEA 344 EUR
APOSOR400483-1G APOSOR400483-250MG
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
Formule: C₁₄H₁₃BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368336
CAS nummer: 5544-60-5