2-Chloro-6-methoxyphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400487-1G OR400487-250MG OR400487-5G
APOSOR400487-1GEA 242 EUR
APOSOR400487-1G APOSOR400487-250MG APOSOR400487-5G
2-Chloro-6-methoxyphenol 95%
2-Chloro-6-methoxyphenol
Formule: C₇H₇ClO₂
MW: 158.582 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16998800
CAS nummer: 72403-03-3