5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400490-1G OR400490-250MG OR400490-5G
APOSOR400490-1GEA 666 EUR
APOSOR400490-1G APOSOR400490-250MG APOSOR400490-5G
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride 95%
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride
Formule: C₉H₆BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23708526
CAS nummer: 1427368-55-5