Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400500-1G OR400500-250MG
APOSOR400500-1GEA 366 EUR
APOSOR400500-1G APOSOR400500-250MG
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348425
CAS nummer: 1236150-66-5