2-Bromo-3-chloroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400506-1G OR400506-250MG OR400506-5G
APOSOR400506-1GEA 29.2 EUR
APOSOR400506-1G APOSOR400506-250MG APOSOR400506-5G
2-Bromo-3-chloroanisole
2-Bromo-3-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390300
CAS nummer: 174913-08-7