Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400509-1G OR400509-250MG
APOSOR400509-1GEA 330 EUR
APOSOR400509-1G APOSOR400509-250MG
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348430
CAS nummer: 1980045-04-2