2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400516-1G OR400516-5G
APOSOR400516-1GEA 243 EUR
APOSOR400516-1G APOSOR400516-5G
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11520410
CAS nummer: 1261644-21-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable