2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-iodobenzene
OR400517-5G OR400517-1G OR400517-250MG
APOSOR400517-5GEA 427 EUR
APOSOR400517-5G APOSOR400517-1G APOSOR400517-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
MW: 375.827 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025461
CAS nummer: 1261649-03-9
UN: 3261
ADR: 8 III