2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400518-250MG OR400518-1G OR400518-5G
APOSOR400518-250MGEA 191 EUR
APOSOR400518-250MG APOSOR400518-1G APOSOR400518-5G
2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
MW: 310.915 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520407
CAS nummer: 1261850-39-8