2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400519-1G OR400519-250MG OR400519-5G
APOSOR400519-1GEA 283 EUR
APOSOR400519-1G APOSOR400519-250MG APOSOR400519-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392283
CAS nummer: 90407-20-8