2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400520-1G OR400520-250MG OR400520-5G
APOSOR400520-1GEA 58.4 EUR
APOSOR400520-1G APOSOR400520-250MG APOSOR400520-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390263
CAS nummer: 82617-49-0
UN: 1759
ADR: 8,III