Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400525-1G OR400525-5G OR400525-25G
APOSOR400525-1GEA 78.9 EUR
APOSOR400525-1G APOSOR400525-5G APOSOR400525-25G
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520418
CAS nummer: 1261797-04-9