4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400540-1G OR400540-5G
APOSOR400540-1GEA 92.1 EUR
APOSOR400540-1G APOSOR400540-5G
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13659425
CAS nummer: 173312-36-2