2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR400544-1G
OR400544-250MG
OR400544-5G
APOSOR400544-1GEA
477
EUR
APOSOR400544-1G
APOSOR400544-250MG
APOSOR400544-5G
2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole 95%
2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole
Formule:
C₇H₅BrINO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD28348435 CAS nummer: 1361021-39-7 |