5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400545-1G OR400545-250MG
APOSOR400545-1GEA 570 EUR
APOSOR400545-1G APOSOR400545-250MG
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrINO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348436
CAS nummer: 1361021-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III