2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400598-1G OR400598-250MG OR400598-5G
APOSOR400598-1GEA 701 EUR
APOSOR400598-1G APOSOR400598-250MG APOSOR400598-5G
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol
Formule: C₆H₅BrINO
MW: 313.918 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397815
CAS nummer: 855836-12-3