Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-bromo-3-(bromomethyl)benzoate
OR400600-1G OR400600-250MG OR400600-5G
APOSOR400600-1GEA 132 EUR
APOSOR400600-1G APOSOR400600-250MG APOSOR400600-5G
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307.967 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11858300
CAS nummer: 142031-67-2