4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400604-1G OR400604-250MG
APOSOR400604-1GEA 1000 EUR
APOSOR400604-1G APOSOR400604-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18905029
CAS nummer: 1379341-45-3