4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Bromo-2-nitrobenzylalcohol
OR400605-25G OR400605-5G
APOSOR400605-25GEA 372 EUR
APOSOR400605-25G APOSOR400605-5G
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779493
CAS nummer: 22996-19-6