5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-nitrobenzene
OR400606-1G OR400606-250MG OR400606-5G
APOSOR400606-1GEA 81.8 EUR
APOSOR400606-1G APOSOR400606-250MG APOSOR400606-5G
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848689
CAS nummer: 35287-42-4
UN: 3261
ADR: 8,III