5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400616-100MG OR400616-1G OR400616-250MG
APOSOR400616-100MGEA 156 EUR
APOSOR400616-100MG APOSOR400616-1G APOSOR400616-250MG
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₈H₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16999178
CAS nummer: 10435-57-1