2-Bromo-3-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400621-1G OR400621-5G OR400621-250MG
APOSOR400621-1GEA 134 EUR
APOSOR400621-1G APOSOR400621-5G APOSOR400621-250MG
2-Bromo-3-nitroaniline
2-Bromo-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12923157
CAS nummer: 35757-20-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III