5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400635-1G OR400635-5G OR400635-25G
APOSOR400635-1GEA 22 EUR
APOSOR400635-1G APOSOR400635-5G APOSOR400635-25G
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848688
CAS nummer: 1241894-37-0