4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400639-1G OR400639-250MG
APOSOR400639-1GEA 409 EUR
APOSOR400639-1G APOSOR400639-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909621
CAS nummer: 244257-61-2