2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400647-1G OR400647-250MG
APOSOR400647-1GEA 87.6 EUR
APOSOR400647-1G APOSOR400647-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₃S
Smeltpunt: 62…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09880303
CAS nummer: 179251-57-1
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II