5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400648-1G OR400648-250MG
APOSOR400648-1GEA 1220 EUR
APOSOR400648-1G APOSOR400648-250MG
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Formule: C₈H₃BrClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11899542
CAS nummer: 1006619-82-4