2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400652-1G OR400652-250MG
APOSOR400652-1GEA 157 EUR
APOSOR400652-1G APOSOR400652-250MG
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00839522
CAS nummer: 58026-21-4