3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR400653-1G
OR400653-5G
APOSOR400653-1GEA
144
EUR
APOSOR400653-1G
APOSOR400653-5G
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Formule:
C₉H₉BrO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18905445 CAS nummer: 1379325-64-0 |